Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Trockene standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
Marke: Spectrum™ 132 670T1
Includes:
- 1 m oder 5 m Spectra/Por 1 Dialyseschlauch
- 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
- 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
- 2 selbstklebende Schlauchöffner
Beschreibung
- Für grundlegende Dialyseanwendungen oder die Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
- Trocken in Glycerin gepackt (in Wasser einweichen)
Spezifikation
6 bis 8 kDa | |
64 mm | |
32 ml/cm Vol./Länge | |
1 m Schläuche/Kit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Trockene standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose > 1 m-Schläuche/Kit; 100 mm Breite; 64 mm Durchmesser; Vol./Länge: 32 ml/cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur