Learn More
Spectrum™ 50 kD-Dialysekits aus CE für Biotechnologie-Labors
Mit Schläuchen aus biologisch inerter und ultrareiner biotechnologischer Zelluloseester-Membran
156.00 CHF - 223.00 CHF
Spezifikation
MWCO | 50 kDa |
---|
Includes:
- 1 m Biotech CE-Schläuche in 0.05 % Natriumazid
- Zwei Universalschlauchverschlüsse
- Fünf Öffnungsplättchen
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15380672
|
Spectrum™
131381T |
15 mm | 1,8 ml/cm Vol./Länge |
174.00 CHF
1 Meter |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15370672
|
Spectrum™
131372T |
6,4 mm | 0,32 ml/cm Vol./Länge |
156.00 CHF
1 Meter |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15390672
|
Spectrum™
131384T |
20 mm | 3,1 ml/cm Vol./Länge |
223.00 CHF
1 Meter |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11540970
|
Spectrum™
131378T |
10 mm | 0,79 ml/cm Vol./Länge |
169.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
- Enthält 1 m Schläuche mit Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsplättchen
Spezifikation
50 kDa |