Learn More
Trajan™ Ersatzteil für Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile
Austausch fester Nadeln für manuelle Spritzen. Zur Verwendung mit Beckman/Altex, Rheodyne, SSI und Valco Ventilen
Marke:  Trajan™ 007300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10025480
  • 81.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell entwickelt für Ventile von Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder)
0,37 mm
0,028 mm
500F-LC
LC
22 G
8 mm
Manuelle Spritze
500 μl
Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile