Learn More
Thermo Scientific™ 0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Optimieren Sie mit diesen Partikelsuspensionen die Forschung im Bereich Lichtstreuung, die Mikroporenfilterprüfung und die Erzeugung von Aerosolpartikeln.
299.00 CHF - 7560.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration 10%
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Beschreibung Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration.
Farbe Weiß oder farblos
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 45
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10184734
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5003A
0,03 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11829792
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5003B
0,03 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11839792
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5003C
0,03 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11849792
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5006A
0,06 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11859792
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5006B
0,06 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11869792
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5006C
0,06 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11879792
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5008A
0,08 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11889792
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5008B
0,08 μm 100 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11899792
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5008C
0,08 μm 1000 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11809802
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5009A
0,09 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11819802
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5009B
0,09 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11829802
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5009C
0,09 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11839802
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5010A
0,10 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11849802
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5010B
0,10 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11859802
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5010C
0,10 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11869802
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5011A
0,11 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11879802
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5011B
0,11 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11889802
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5011C
0,11 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11899802
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5012A
0,12 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11809812
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5012B
0,12 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11819812
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5012C
0,12 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11829812
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5014A
0,14 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11839812
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5014B
0,14 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11849812
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5014C
0,14 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11859812
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5016A
0,16 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11869812
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5016B
0,16 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11879812
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5016C
0,16 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11889812
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5017A
0,17 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11899812
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5017B
0,17 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11809822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5017C
0,17 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11819822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5020A
0,20 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11829822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5020B
0,20 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11839822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5020C
0,20 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11849822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5022A
0,22 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11859822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5022B
0,22 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11869822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5022C
0,22 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11598552
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5024A
0,24 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11889822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5024B
0,24 μm 100 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11899822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5024C
0,24 μm 1000 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11809832
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5026A
0,26 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11819832
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5026B
0,26 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11829832
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5026C
0,26 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11839832
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
5030A
0,3 μm 15 ml
299.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11849832
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
5030B
0,3 μm 100 mL
1175.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11859832
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
5030C
0,3 μm 1000 mL
7560.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie die Forschung im Bereich Lichtstreuung, die Mikroporenfilterprüfung und die Erzeugung von Aerosolpartikeln mit Thermo Scientific™ 0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000. Diese Partikel sind so konstruiert, dass die Anforderungen von Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften erfüllt werden.
Diese Mikrosphären aus Polystyrol haben eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm. Die Partikeldurchmesser werden durch Mikroskopie, Photonen-Korrelationspektroskopie oder Lichtstreuung gemessen. Sie sind als wässrige Suspensionen mit 10 % Feststoffanteil vom Gewicht erhältlich. Die Partikel der Serie 5000 erreichen eine Größe von bis zu 3,1 µm. Wenn Sie größere Partikel benötigen, verwenden Sie unsere Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000.
Bestellinformationen:
Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar. 15 ml (Flaschenteilenr. „A“), 100 ml (B-Flaschen) und 1.000 ml (C-Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Teilenr. 5003B und 5003C). Die Lieferung dieser Füllmengen kann bis zu 10 Arbeitstage in Anspruch nehmen.
Inhalt:
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt
Empfohlen für:
Hoch konzentrierte Polymerpartikel < 3 μm für die Bewertung und Prüfung von Filtern, für Strömungsmechanikuntersuchungen, Dispersionsstudien und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt, da die Spezifikationen für diese Anwendungen unzureichend sind.
Spezifikation
Spezifikation
Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Weiß oder farblos
Polystyrol
Allgemeine Produkthandhabungsfolie
1,59 bei 589 nm (25 °C)
10%
Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration.
Aerosolpartikelerzeugung, Dispersion, Filterbewertung, Lichtstreuung, Partikelerzeugung
Spezialpartikel
1.05g/cm ³
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000