Learn More
5000 ppm Chemical Oxygen Demand Standard, Reagecon
Kann zur Kalibrierung, Steuerung, Überprüfung oder Validierung aller COD-Testmethoden verwendet werden.
Marke: Reagecon COD5000
Beschreibung
- Referenzstandard für chemischen Sauerstoffbedarf, Referenzmaterial für chemischen Sauerstoffbedarf
- Kann zur Kalibrierung, Steuerung, Überprüfung oder Validierung aller COD-Testmethoden verwendet werden.
- Liefert ein präzises Testergebnis von 5000 ppm.
- Nützlich, um die analytische Zuverlässigkeit von CSB zu erreichen.
Spezifikation
HDPE-Flasche GL45 | |
500 ppm CSB | |
500 ml |
Flüssig | |
CSB-Testmethoden |