Learn More
500 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
Marke: Reagecon CRSR-500-500
Beschreibung
- Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
- Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
- Zertifiziert
- NIST-konform.
- Ungiftig, nicht karzinogen
- Hochpräzise
- Stabil
- EPA-Zulassung
Spezifikation
Quotientengeräte | |
Genauigkeit ± 1 % NTU | |
500 ml |
Flüssigformat in HDPE-Flasche GL45 | |
500 NTU ± 1 % |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
CRSR50024J1 | Analysenzertifikat | 02/04/2025 | CRSR-500-500 |
CRSR50023A1 | Analysenzertifikat | 08/05/2024 | CRSR-500-500 |
CRSR50021G1 | Analysenzertifikat | 07/10/2022 | CRSR-500-500 |