Learn More
500 NTU Non-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
Marke:  Reagecon CRS-500-100
Artikelnummer. 11758515
  • 195.00 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
  • Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
  • Zertifiziert
  • NIST-konform.
  • Ungiftig, nicht karzinogen
  • Hochpräzise
  • Stabil
  • EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Non-ratio-Geräte
HDPE-Flasche
500 NTU ± 1 %
100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCRS50025A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberCRS-500-100
ChargennummerCRS50023F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog NumberCRS-500-100
ChargennummerCRS50022C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2022 Catalog NumberCRS-500-100
Name des Produkts
500 NTU Non-Ratio Trübungsstandard, Reagecon > 100 ml