Learn More
Agilent BioTek 50TS Mikrotiterplatten-Waschgerät
Für biomagnetische Trennung und Vakuumfiltration
Marke: Agilent BioTek 50TS8V-SN
Beschreibung
Das BioTek 50 TS-Waschgerät bietet eine hervorragende Leistung beim Waschen von Mikrotiterplatten. Das System eignet sich ideal für die Verwendung als ELISA-Waschgerät und auch gut für zellbasierte Assay-Waschvorgänge. Das 50 TS kann biomagnetische oder Polystyrolkügelchen- und Vakuumfiltrationsprotokolle verarbeiten
Der Farb-Touchscreen bietet eine visuelle Benutzeroberfläche, die die Erstellung von Protokollen schnell und intuitiv macht. Bei Verwendung mit dem 800 TS Absorptionsleser oder einem anderen Detektionssystem bietet das 50 TS Komfort und hochwertige Ergebnisse für Ihre Arbeitsabläufe beim Waschen von Laborplatten.
Serviceleistungen
12 Monate
Spezifikation
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Wahlweise (2 oder 4 l) | |
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 30 min. | |
9,8 kg | |
25 bis 3.000 μl/Well | |
150 bis 1000 μl/Well (Abhängig vom Verteiler) | |
50TS8V. | |
4,3 Zoll-Farb-LCD-Touchscreen-Display |
USB (1) | |
24-, 96-, 384-Well Platten (96- und 384-Well: Standard- und Niedrigprofilplatten, fester Boden und Filterboden (Option), 24-Well-Platten mit 4-Well-Manifold) | |
Mikrotiterplatten-Waschgerät | |
1 bis 10 | |
4,3 Zoll-LCD-Farb-Touchscreen | |
Ein Spritzenantrieb mit positiver Verdrängung | |
Nur 96-Well-Platten; Pufferumschaltung | |
22 lb. |