Learn More
Agilent BioTek 50TS Mikrotiterplatten-Waschgerät
GREENER_CHOICE
Für biomagnetische Trennung und Vakuumfiltration
Marke:  Agilent BioTek 50TS8M-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17267789
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek 50 TS-Waschgerät bietet eine hervorragende Leistung beim Waschen von Mikrotiterplatten. Das System eignet sich ideal für die Verwendung als ELISA-Waschgerät und auch gut für zellbasierte Assay-Waschvorgänge. Das 50 TS kann biomagnetische oder Polystyrolkügelchen- und Vakuumfiltrationsprotokolle verarbeiten
Der Farb-Touchscreen bietet eine visuelle Benutzeroberfläche, die die Erstellung von Protokollen schnell und intuitiv macht. Bei Verwendung mit dem 800 TS Absorptionsleser oder einem anderen Detektionssystem bietet das 50 TS Komfort und hochwertige Ergebnisse für Ihre Arbeitsabläufe beim Waschen von Laborplatten.
Serviceleistungen
12 Monate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Wahlweise (2 oder 4 l)
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 30 min.
9,8 kg
25 bis 3.000 μl/Well
150 bis 1000 μl/Well (Abhängig vom Verteiler)
50TS8M.
4,3 Zoll-Farb-LCD-Touchscreen-Display
USB (1)
24-, 96-, 384-Well Platten (96- und 384-Well: Standard- und Niedrigprofilplatten, fester Boden und Filterboden (Option), 24-Well-Platten mit 4-Well-Manifold)
Mikrotiterplatten-Waschgerät
1 bis 10
4,3 Zoll-LCD-Farb-Touchscreen
Ein Spritzenantrieb mit positiver Verdrängung
Nur 96-Well-Platten; biomagnetische Trennung (mit verfügbarem Zubehörmodul separat erhältlich)
22 lb.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek 50TS Mikrotiterplatten-Waschgerät > Zum Waschen von 96-Wells; Für biomagnetische Separation