Learn More
Hirschmann™ 50 ml Klasse AS gerade Glasabsperrhähne
Für volumetrische Genauigkeit im Liquid Handling.
Marke: Hirschmann™ 3130175
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klasse AS
- Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Beständigkeit gegen Chemikalien und plötzlichen Temperaturwechsel
- Gerader Glasabsperrhahn
- Kalibriert für EX
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Schwarze Graduierungsmarkierungen
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Hauptringgraduierung
Spezifikation
50 ml | |
Glas | |
Schwarz | |
Glas | |
Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
Ca. 500 mm | |
Schritte von 0.1 ml | |
Gerade | |
±0,05 ml | |
Klasse AS |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ 50 ml Klasse AS gerade Glasabsperrhähne > Fassungsvermögen: 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur