Learn More
5-tert-Butylpyrogallol, 97 % Artikelnummer.: 11495977
5-tert-Butylpyrogallol, 97 %
Artikelnummer. 11495977
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11495977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25022.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20481-17-8
Summenformel C10H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 182.219
MDL-Nummer MFCD00059613
InChI-Schlüssel HCNISNCKPIVZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butylpyrogallol, 5-tert-butyl benzene-1,2,3-triol, 5-t-butylpyrogallol, acmc-20am1a, hcnisnckpivzdx-uhfffaoysa, 5-tert-butyl-1,2,3-benzenetriol #, 1-tert-butyl-3,4,5-trihydroxybenzene, 5-tert-butyl-1,2,3-trihydroxybenzene, 1,2,3-benzenetriol,5-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 597592
IUPAC-Name 5-tert-butylbenzol-1,2,3-triol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-tert-Butylpyrogallol
Schmelzpunkt 133°C to 136°C
Menge 100 g
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-tert-Butylpyrogallol, 97 % >