Learn More
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat, ACS, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354818
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat, ACS, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354818
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11354818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043144.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Reagenz zur Fällung von Proteinen
Reagent for precipitation of proteins5-Sulfosalicylic acid dihydrate is used as a metal scavenger and it forms proton-transfer dye complexes with diazo compounds such as 4-(phenyldiazenyl)aniline. It is employed as a preparative measure for removing proteins prior to chromatographic analysis. It plays a vital role in reducing and fixation of proteins in agarose and polyacrylamide gels. It acts as a surfactant and lubricating grease additive. It is also used in urine tests to determine urine protein content. Further, it acts as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients like doxycycline and methacycline. In addition to this, it is used as a spray reagent for the detection of amino acids on thin layer chromatography (TLC) plates and as a doping agent for polyaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5965-83-3
Summenformel C9H14O6S
Molekulargewicht (g/mol) 250.27
MDL-Nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI-Schlüssel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure;dihydrat
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Sulfosalicylic Acid, Dihydrate
Schmelzpunkt 103°C to 112°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2585
Beilstein 650741
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8964
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether and polar solvents.
Formelmasse 254.22 (218.19 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number043144.36,043144.14,043144.22
ChargennummerQ26K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number043144.14,043144.36,043144.22
ChargennummerW07I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog Number043144.14,043144.36,043144.22
ChargennummerX06D026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043144.14,043144.36,043144.22
ChargennummerG17R001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043144.14,043144.36,043144.22
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Name des Produkts
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat, ACS, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >