Learn More
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11475533
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475533
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
Artikelnummer. 11475533
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13461.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat kann zur Quantifizierung von Doxorubicin verwendet werden, das aus PEGyliertem Liposomal-Doxorubicin (Doxil) und seinem Hauptmetabolit im menschlichen Plasma mittels HPLC abgeleitet wurde. Es kann zur Herstellung von Poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([?]-5-sulfonatosalicylato)-trikupfer(II)]-Trihydrat] verwendet werden. Wird auch als Zwischensynthese von Schüttgütern, Tensiden und Additiven für Schmierfett verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat kann zur Quantifizierung von Doxorubicin mittels HPLC verwendet werden, das aus PEGyliertem liposomalem Doxorubicin (Doxil) und seinem Hauptmetabolit im menschlichen Plasma stammt.Es kann zur Herstellung von Poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([μ]-5-sulfonatosalicylato)-trikupfer(II)] Trihydrat] verwendet werden.Wird auch als Zwischenprodukt bei der Synthese von Massenarzneimitteln, Tensid und Zusatzstoff für Schmierfett verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser
Anmerkungen
Lichtempfindlich, dunkel lagern.Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
CAS 5965-83-3
Schmelzpunkt 103°C to 112°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Pungent
Summenformel C9H14O6S
MDL-Nummer MFCD00007508
Menge 50 g
UN-Nummer UN2585
Beilstein 650741
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,8964
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09 ngq462s6
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.
InChI-Schlüssel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Formelmasse 254.22 (218.19 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberA13461.0B,A13461.18,A13461.30
ChargennummerA0461742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13461.0B,A13461.18,A13461.30
Chargennummer10240520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA13461.0B,A13461.18,A13461.30
ChargennummerA0451090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA13461.18
ChargennummerA0440886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog NumberA13461.18
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >