Learn More
5-Sulfosalicylsäuredihydrat, 98 %
45.43 CHF - 209.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Sulfosalicylic acid dihydrate |
---|---|
CAS | 5965-83-3, 97-05-2 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 106.0°C to 110.0°C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10275280
|
Thermo Scientific Acros
132862500 |
250 g | Kunststoffflasche |
45.43 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10644612
|
Thermo Scientific Acros
132860010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
122.61 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10403645
|
Thermo Scientific Acros
132860025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
IndikatorSpezifikation
5-Sulfosalicylic acid dihydrate | |
97.5 | |
106.0°C to 110.0°C | |
Echt | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00007508,MFCD00149540 | |
01,1118 | |
2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd | |
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N | |
250.27 | |
254.22 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
5965-83-3, 97-05-2 | |
100.0 | |
Weiß | |
98% | |
C9H14O6S | |
11, 411 | |
15, 9094 | |
Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O | |
2723734 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-Sulfosalicylic acid dihydrate