Learn More
5-Sulfosalicylsäuredihydrat, 98 %
Marke:  Thermo Scientific Acros 132860025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10403645
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
97.5
106.0°C to 110.0°C
Authentic
Kunststoffflasche
MFCD00007508,MFCD00149540
11, 411
15, 9094
Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
250.27
254.22
Kristalle oder kristallines Pulver
5965-83-3, 97-05-2
100.0
Weiß
98%
C9H14O6S
2.5 kg
01,1118
2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure;dihydrat
2723734
98%