Learn More
5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-methylguanosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440457
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-methylguanosine
CAS 114745-26-5
Farbe Weiß bis gelb
Summenformel C36H39N5O8
MDL-Nummer MFCD09842119
Menge 1 g
Synonym 5'-o-dmt-n2-isobutyryl-2'-o-methyl-d-guanosine, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl-6-oxo-6,9-dihydro-1h-purin-2-yl isobutyramide, 5'-o-dmt-n2-isobutyryl-2'-o-methyl-guanosine, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide, 5-o-dmt-n2-isobutyryl-2-o-methyl-guanosine, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-n2-isobutyryl-2'-o-methylguanosine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-o-methyl-n-2-methylpropanoyl guanosine, guanosine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl-n-2-methyl-1-oxopropyl
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile
InChI-Schlüssel ISQLJOGRNUQHJX-QTXIGGTANA-N
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C2=CC=C(OC)C=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)O[C@H]1N1C=NC2=C1NC(NC(=O)C(C)C)=NC2=O
IUPAC-Name N-[9-[(2R,3,4R,5RR)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-hydroxy-3-methoxyoxolan-2-yl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]-2-methylpropanamid
Molekulargewicht (g/mol) 669.74
PubChem CID 14991812
Formelmasse 669.72
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-methylguanosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >