Learn More
5-Methylisophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11497176
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Methylisophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497176
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11497176
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25496.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 499-49-0 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 499-49-0
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.159
MDL-Nummer MFCD00013986
InChI-Schlüssel PMZBHPUNQNKBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisophthalic acid, uvitic acid, 5-methyl-1,3-benzenedicarboxylic acid, isophthalic acid, 5-methyl, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-methyl, uvitinsaure, 3,5-dicarboxytoluene, 5-methylisophthalicacid, acmc-209kj2, ksc237e4t
PubChem CID 68137
IUPAC-Name 5-Methylbenzol-1,3-Dicarbonsäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylisophthalic acid
Schmelzpunkt 296°C to 300°C
Menge 1 g
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10252887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 ArtikelnummerB25496.03,B25496.06
Chargennummer10251745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerB25496.03,B25496.06
Chargennummer10251866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 ArtikelnummerB25496.03,B25496.06
Chargennummer10235811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB25496.03,B25496.06
Name des Produkts
5-Methylisophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >