Learn More
5-Methyl-5-phenylhydantoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10445105
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 6843-49-8 | C10H10N2O2 | 190.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6843-49-8
Summenformel C10H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.2
MDL-Nummer MFCD00005265
InChI-Schlüssel JNGWGQUYLVSFND-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93043
IUPAC-Name 5-Methyl-5-Phenylimidazolidin-2,4-Dion
SMILES CC1(C(=O)NC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-5-phenylhydantoin
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 199°C to 201°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 24, I, 347
Synonym 5-methyl-5-phenylhydantoin, hydantoin, 5-methyl-5-phenyl, 2,4-imidazolidinedione,5-methyl-5-phenyl, 2,4-imidazolidinedione, 5-methyl-5-phenyl, mpid standard, acmc-20m4pt, 2,4-imidazolidinedione, 5-methyl-5-phenyl-, r, 2, 5-methyl-5-phenyl, +/--5-methyl-5-phenylhydantoin
Formelmasse 190.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
5-Methyl-5-phenylhydantoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >