Learn More
5-Methyl-2-Furaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5-Methyl-2-Furaldehyd wird als Duftstoff verwendet. Es wird ein Rauch mit Essenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
5-Methyl-2-Furaldehyd wird als Duftstoff verwendet. Es wird ein Rauch mit Essenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-2-furaldehyde |
Dichte | 1.106 |
Siedepunkt | 186°C to 188°C |
Flammpunkt | 72°C (161°F) |
Brechungsindex | 1.531 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 106895 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol and water. |
Formelmasse | 110.11 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
5-Methyl-2-Furaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur