Learn More
5-Methoxymethylfuran-2-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific™
85.48 CHF - 304.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1917-60-8
Summenformel C7H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 156.137
MDL-Nummer MFCD04367609
InChI-Schlüssel HUUCEXDTXVRYMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxymethyl furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-2-furoic acid, acmc-1bvdc, sumiki's acid methyl ether, 2-furancarboxylic acid,5-methoxymethyl
PubChem CID 1125227
IUPAC-Name 5-(Methoxymethyl)Furan-2-Carbonsäure
SMILES COCC1=CC=C(O1)C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11479470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50314.MD
250 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11489470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50314.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Methoxymethylfuran-2-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific™