Learn More
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430537
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430537
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11430537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22411.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2946-17-0 | C9H9NOSe | 226.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2946-17-0
Summenformel C9H9NOSe
Molekulargewicht (g/mol) 226.148
MDL-Nummer MFCD00005558
InChI-Schlüssel LVIYTMFDCXRSDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-methylbenzoselenazole, benzoselenazole, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzselenazole, 2-methyl-5-methoxybenzoselenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazole, #, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3 selenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazolineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 76274
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-Methyl-1,3-Benzoselenazol
SMILES CC1=NC2=C([Se]1)C=CC(=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Dichte 1.49
Siedepunkt 115°C to 117°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.639
Menge 5 g
UN-Nummer UN3440
Formelmasse 226.14
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB22411.03,B22411.06
Chargennummer10249393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberB22411.03,B22411.06
Chargennummer10246724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2023 Catalog NumberB22411.06
Chargennummer10221676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22411.03,B22411.06
Chargennummer10236600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22411.03,B22411.06
Name des Produkts
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >