Learn More
5-Jod-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Iodo-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine |
Schmelzpunkt | 141°C to 144°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 318.16 |
Reinheit (%) | 95% |
Name des Produkts
5-Jod-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur