Learn More
5-Iod-2-Phenoxypyridin, ≥95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10304282
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Iod-2-Phenoxypyridin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2702768
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10304282
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC19611DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 352018-92-9
Summenformel C11H8INO
Molekulargewicht (g/mol) 297.095
MDL-Nummer MFCD02681952
InChI-Schlüssel JCEXQQNAXWYXRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-2-phenoxy-pyridine, pyridine,5-iodo-2-phenoxy
PubChem CID 2776503
IUPAC-Name 5-iodo-2-Phenoxypyridin
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-2-phenoxypyridine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 297.09
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Iod-2-Phenoxypyridin, ≥95 %, Thermo Scientific™ >