Learn More
5-Iod-2-Methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 77770-09-3 | C7H8INO | 249.051 g/mol
37.84 CHF - 140.95 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 77770-09-3 |
---|---|
Summenformel | C7H8INO |
Molekulargewicht (g/mol) | 249.051 |
MDL-Nummer | MFCD03095407 |
InChI-Schlüssel | KCAGMESWEMVFON-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-amino-4-iodoanisole, 5-iodo-o-anisidine, 2-methoxy-5-iodoaniline, benzenamine, 5-iodo-2-methoxy, 4-methoxy-3-amino-1-iodobenzene, 5-iodo-2-methoxybenzenamine, 5-iodo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-4-iodoanisole 5-iodo-2-methoxyaniline |
PubChem CID | 12905382 |
IUPAC-Name | 5-Iod-2-methoxyanilin |
SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)I)N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11487236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25557.03 |
1 g | N/A | ||||||
11497236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25557.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
5-Iodo-2-methoxyaniline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen5-Iod-2-Methoxyanilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser 0.87 g/l bei 25 °C.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
Chemische Identifikatoren
77770-09-3 | |
249.051 | |
KCAGMESWEMVFON-UHFFFAOYSA-N | |
12905382 | |
COC1=C(C=C(C=C1)I)N |
C7H8INO | |
MFCD03095407 | |
2-amino-4-iodoanisole, 5-iodo-o-anisidine, 2-methoxy-5-iodoaniline, benzenamine, 5-iodo-2-methoxy, 4-methoxy-3-amino-1-iodobenzene, 5-iodo-2-methoxybenzenamine, 5-iodo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-4-iodoanisole 5-iodo-2-methoxyaniline | |
5-Iod-2-methoxyanilin |
Spezifikation
5-Iodo-2-methoxyaniline | |
86°C to 87°C | |
MFCD03095407 | |
2-amino-4-iodoanisole, 5-iodo-o-anisidine, 2-methoxy-5-iodoaniline, benzenamine, 5-iodo-2-methoxy, 4-methoxy-3-amino-1-iodobenzene, 5-iodo-2-methoxybenzenamine, 5-iodo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-4-iodoanisole 5-iodo-2-methoxyaniline | |
KCAGMESWEMVFON-UHFFFAOYSA-N | |
5-Iod-2-methoxyanilin | |
12905382 | |
97% |
77770-09-3 | |
C7H8INO | |
Light sensitive | |
Sparingly soluble in water 0.87g/L @ 25°C. | |
COC1=C(C=C(C=C1)I)N | |
249.051 | |
249.05 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen