Learn More
5-Hexynoinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 53293-00-8 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 383700050
130.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10371023
  • 131.00 CHF / 5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number383700010,383700250,383700050
ChargennummerA0410741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number383700010,383700250,383700050
ChargennummerA0447091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2022 Catalog Number383700010,383700250,383700050
ChargennummerA0444619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2022 Catalog Number383700010,383700250,383700050
ChargennummerA0439938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/03/2022 Catalog Number383700010,383700250,383700050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Hexynoinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals > 5 g-Glasflasche