Learn More
5-Fluoruracil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Fluorouracil is used as an antitumor agent in the treatment of anal, breast, colorectal, oesophageal, stomach, pancreatic and skin cancers. It finds application as a suicide inhibitor due to its irreversible inhibition of thymidylate synthase. It is also used in the treatment of actinic keratoses and bowen's disease. Further, it serves as a potent antineoplastic agent in clinical use. In addition to this, it acts as a DNA synthesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, Methanol, heißem Wasser, Ammoniumhydroxid, Natriumhydroxid, Ethanol und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluorouracil |
Schmelzpunkt | ∽282°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 127172 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Merck Index | 14,4181 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethylformamide,dimethyl sulfoxide,methanol,hot water,ammonium hydroxide,sodium hydroxide,ethanol and water. |
Formelmasse | 130.08 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 5-Fluorouracil
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Fluorouracil