Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Fluoruracil, 99 %
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• 5-Fluorouracil ist ein Antimetabolith- und Antineoplastik, das die DNA-Synthese durch Blockieren der Umwandlung von Desoxyuridylsäure verhindert.
•5-Fluorouracil kann Uracil in RNA ersetzen und Proteinsynthese sowie Zellwachstum verhindern.
Anwendungen
• 5-Fluorouracil ist für Laboruntersuchungen zu Tumorwachstum und Immunsuppression einsetzbar.
• 5-Fluorouracil kann sich auch für Laboruntersuchungen zu Neurotoxizität, Zelllyse und DNA-Schädigung eignen.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 5-Fluorouracil |
Schmelzpunkt | 278.0°C to 282.0°C |
Farbe | Weiß |
Siedepunkt | 190.0°C to 200.0°C (0.1 mmHg) |
Verlust bei Trocknung | 0.5% (80°C, 4 hrs) (in vacuum) max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Beilstein | 24,IV,1229 |
Show More |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Safety and Handling
- 5-Fluorouracil
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.