Learn More
5-Fluorpyridin-3-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 872041-86-6 | C5H5BFNO2 | 140.908 g/mol
84.60 CHF - 256.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 872041-86-6 |
---|---|
Summenformel | C5H5BFNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 140.908 |
MDL-Nummer | MFCD07368243 |
InChI-Schlüssel | FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine |
PubChem CID | 44717403 |
IUPAC-Name | (5-Fluorpyridin-3-yl)boronsäure |
SMILES | B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15489627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52860.MD |
250 mg |
84.60 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15479627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52860.03 |
1 g |
256.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
5-Fluoropyridine-3-boronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen5-Fluoropyridin-3 -Boronsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chemische Identifikatoren
872041-86-6 | |
140.908 | |
FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N | |
44717403 | |
B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O |
C5H5BFNO2 | |
MFCD07368243 | |
5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine | |
(5-Fluorpyridin-3-yl)boronsäure |
Spezifikation
5-Fluoropyridine-3-boronic acid | |
233°C to 236°C | |
MFCD07368243 | |
Soluble in hot methanol. | |
B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O | |
140.908 | |
140.91 |
872041-86-6 | |
C5H5BFNO2 | |
5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine | |
FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N | |
(5-Fluorpyridin-3-yl)boronsäure | |
44717403 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen