Learn More
5-Fluorcytosin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11359205
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Fluorcytosin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359205
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11359205
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16496.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129.09 g/mol
5-Fluorocytosine acts as an antidiabetic, antifungal and antimicrobial agent. It is useful for the treatment of serious infections arises due to susceptible strains of Candida or Cryptococcus neoformans and chromomycosis. Further, it is employed in studies on TMP biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Fluorocytosin wirkt als antidiabetisches, antimykotisches und antimikrobielles Mittel. Ist nützlich für die Behandlung von schweren Infektionen, die durch anfällige Stämme von Candida oder Cryptococcus neoformans und chromycosis entstehen. Wird darüber hinaus in Studien zur TMP-Biosynthese eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2022-85-7
Summenformel C4H4FN3O
Molekulargewicht (g/mol) 129.09
MDL-Nummer MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
InChI-Schlüssel XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
PubChem CID 3366
ChEBI CHEBI:5100
SMILES NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorocytosine
Schmelzpunkt ∽297°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 127285
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,4125
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hydrochloric acid.
IUPAC-Name 6-Amino-5-fluor-1,2-dihydropyrimidin-2-on
Formelmasse 129.09
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS12B042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog NumberL16496.03,L16496.MD
ChargennummerW05J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberL16496.03,L16496.MD
ChargennummerF23W038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL16496.03,L16496.MD
ChargennummerX21B008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL16496.03,L16496.MD
ChargennummerX05H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL16496.03,L16496.MD
Name des Produkts
5-Fluorcytosin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >