Learn More
5-Fluorbenzoxazol, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15355028
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Chemische Identifikatoren
CAS 221347-71-3
Summenformel C7H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.11
InChI-Schlüssel ZRMPAEOUOPNNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorobenzoxazole, 5-fluorobenzo d oxazole, benzoxazole, 5-fluoro, benzoxazole,5-fluoro, pubchem21888, 5-fluoranyl-1,3-benzoxazole, benzoxazole, 5-fluoro-9ci
PubChem CID 19937167
IUPAC-Name 5-Fluor-1,3-Benzoxazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)N=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorobenzoxazole
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 250 mg
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluorobenzoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
5-Fluorbenzoxazol, 97 %, Thermo Scientific™™ >