Learn More
5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazol-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1, 2-benzisoxazole hydrochloride |
CAS | 84163-16-6 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C12H14ClFN2O |
MDL-Nummer | MFCD06200879 |
Menge | 1 g |
Synonym | 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-4-piperidinyl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hcl, 4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl piperidine hydrochloride, 1,2-benzisoxazole,5-fluoro-3-4-piperidinyl-, hydrochloride, pubchem11469, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzisoxazole hcl salt, 5-fluoro-3-4-piperidyl benzo d isoxazole, chloride |
InChI-Schlüssel | HSOJFILHZZEWJT-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazol-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur