Learn More
5-Fluor-2-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 446-36-6 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
71.80 CHF - 205.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 446-36-6
Summenformel C6H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.1
MDL-Nummer MFCD00007107
InChI-Schlüssel QQURWFRNETXFTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-fluorophenol, 3-fluoro-6-nitrophenol, phenol, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-phenol, pubchem1490, pubchem2371, acmc-209jzc, 3-fluoro 6-nitrophenol, 5-flouro-2-nitrophenol
PubChem CID 9937
IUPAC-Name 5-Fluor-2-Nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)[N+](=O)[O-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10378460
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
241970250
25 g Glasflasche
71.80 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10560014
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
241971000
100 g Glasflasche
205.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
5-Fluor-2-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals