Learn More
5-Fluor-2-Methoxyphenylmagnesiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10453510
50 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 188132-02-7, 109-99-9
CAS Min. % 9.68, 85.49
CAS Max. % 14.51, 90.32
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9480g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C7H6BrFMgO
Strukturformel F(OCH3)C6H3MgBr
MDL-Nummer MFCD01311481
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.948
Synonym magnesium 1-fluoro-4-methoxybenzene-5-ide bromide, 5-fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide solution, magnesium bromide 5-fluoro-2-methoxybenzen-1-ide 1/1/1, magnesium 2+ ion 5-fluoro-2-methoxybenzen-1-ide bromide, 5-fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m solution in thf, spcseal, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel ZYVBZHZWABCRCW-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1[Mg]Br
IUPAC-Name Magnesium;1 -Fluor-4 -Methoxybenzol-5 -id;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 229.33
PubChem CID 2778879
Formelmasse 229.33
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0411731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog Number431880500
ChargennummerK03U055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number431880500
ChargennummerI27Y013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number431880500
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Fluor-2-Methoxyphenylmagnesiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >