Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-Fluor-2'-Desoxyuridin, ≥ 99 % Artikelnummer.: 10144760
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-Fluor-2'-Desoxyuridin, ≥ 99 %
Artikelnummer. 10144760
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10144760
Marke: Thermo Scientific Chemicals 227601000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-91-9
Summenformel C9H11FN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 246.19
MDL-Nummer MFCD00006530
InChI-Schlüssel ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
PubChem CID 5790
ChEBI CHEBI:60761
IUPAC-Name 5-Fluor-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-5-Fluoro-2′-deoxyuridine
Schmelzpunkt 148.0°C to 153.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% (60°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Merck Index 15,4144
Spezifischer Drehzustand + 35.90 (20.00°C c=1,water)
Spezifische Drehung + 35.90
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in chcl3,insoluble in ether and hexane
Formelmasse 246.19
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2024 Catalog Number227601000,227600025,227605000
ChargennummerA0456661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2023 Catalog Number227601000,227600025,227605000
ChargennummerA0398357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number227601000,227600025,227605000
ChargennummerA0409608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number227601000,227600025,227605000
ChargennummerA0406019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number227601000,227600025,227605000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-Fluor-2'-Desoxyuridin, ≥ 99 % >