Learn More
5-Chlormethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15458368
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Chlormethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458368
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15458368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61792.03
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Chlormethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 748796-39-6
Summenformel C9H8ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 193.634
MDL-Nummer MFCD06658399
InChI-Schlüssel QVDLCABKNWXXQF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16655946
IUPAC-Name 5-(Chlormethyl)-2-Pyrazol-1-ylpyridin
SMILES C1=CN(N=C1)C2=NC=C(C=C2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Farbe Weiß
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl pyridine, 5-chloromethyl-2-pyrazol-1-yl pyridine, 5-chloromethyl-2-pyrazol-1-yl-pyridine, 3,4-difluorophenyl methyl methyl amine, pyridine,5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl, pyridine, 5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 193.63
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81300073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61792.03
Name des Produkts
5-Chlormethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >