Learn More
5-Chlorbenzo-2,1,3-thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493827
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Chlorbenzo-2,1,3-thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493827
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11493827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18286.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2207-32-1 | C6H3ClN2S | 170.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2207-32-1
Summenformel C6H3ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 170.61
MDL-Nummer MFCD00174269
InChI-Schlüssel VRNJWKISMWDTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-chloro, 5-chlorobenzo c 1,2,5-thiadiazole, acmc-1cipd, maybridge1_004942, 5-chloranyl-2,1,3-benzothiadiazole, 3-chloro-8-thia-7,9-diazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,6,9-tetraeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 284123
IUPAC-Name 5-Chlor-2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES ClC1=CC2=NSN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Menge 1 g
Formelmasse 170.62
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10180195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog NumberA18286.06,A18286.03
Chargennummer10103652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18286.06,A18286.03
ChargennummerC2957A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18286.06,A18286.03
Chargennummer10180195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18286.06,A18286.03
Name des Produkts
5-Chlorbenzo-2,1,3-thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >