Learn More
5-Chlor-3-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420583
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Chlor-3-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420583
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11420583
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12685.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1131-17-5 | C10H9ClN2 | 192.646 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1131-17-5
Summenformel C10H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 192.646
MDL-Nummer MFCD00067853
InChI-Schlüssel ZZOWFLAMMWOSCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-3-methyl-1-phenyl, buttpark 48\06-20, acmc-20am49, 1-phenyl-3-methyl-5-chloropyrazole, 1-phenyl-3-methyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-3-methyl-1-phenyl, 5-chloro-3-methyl-1-phenylpyrazole
PubChem CID 2735771
IUPAC-Name 5-Chlor-3-methyl-1-phenylpyrazol
SMILES CC1=NN(C(=C1)Cl)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Siedepunkt 114°C to 115°C (4 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 192.64
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10204324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2023 Catalog NumberA12685,A12685.03,A12685.06
ChargennummerI2957A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12685.03,A12685.06
Chargennummer10153130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12685.03,A12685.06
Chargennummer10204324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12685.03,A12685.06
Name des Produkts
5-Chlor-3-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >