Learn More
5-Chlor-2-phenylfuro-[3,2-b]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15486327
5-Chlor-2-phenylfuro-[3,2-b]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486327
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15486327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33511.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1347814-96-3
Summenformel C13H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 229.663
MDL-Nummer MFCD20040115
InChI-Schlüssel XPTZPTVRNMXQEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-phenylfuro 3,2-b pyridine
PubChem CID 73995157
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Phenylfuro[3,2-b]Pyridin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=C(O2)C=CC(=N3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-phenylfuro[3,2-b]pyridine
Schmelzpunkt 169°C to 170°C
Menge 250 mg
Formelmasse 229.66
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10165356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Chlor-2-phenylfuro-[3,2-b]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™ >