Learn More
5-Chlor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10623753
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Chlor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10623753
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10623753
Marke: Thermo Scientific Acros 246950050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1635-61-6
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
MDL-Nummer MFCD00007776
InChI-Schlüssel ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 3-chloro-6-nitroaniline, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, aniline, 5-chloro-2-nitro, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, unii-656xjm4con, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, ccris 8934, 5-chloro-2-nitro aniline
PubChem CID 74218
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Nitroanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-nitroaniline
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 126.0°C to 129.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(NO2)NH2
Menge 5 g
Beilstein 12, 730
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.22g/L (20°C)
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2024 Catalog Number246950500,246950050
ChargennummerA0430586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number246950500,246950050
ChargennummerA0397841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number246950500,246950050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-nitroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Chlor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >