Learn More
5-Chlor-2-Methylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1075-35-0 | C9H8ClN | 165.62 g/mol
71.65 CHF - 940.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1075-35-0 |
---|---|
Summenformel | C9H8ClN |
Molekulargewicht (g/mol) | 165.62 |
MDL-Nummer | MFCD00005619 |
InChI-Schlüssel | WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl |
PubChem CID | 70636 |
IUPAC-Name | 5-Chlor-2-Methyl-1H-Indol |
SMILES | CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11450127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21036.03 |
1 g |
71.65 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11460127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21036.06 |
5 g |
262.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11470127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21036.14 |
25 g | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1075-35-0 | |
165.62 | |
WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N | |
70636 | |
CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl |
C9H8ClN | |
MFCD00005619 | |
5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl | |
5-Chlor-2-Methyl-1H-Indol |
Spezifikation
5-Chloro-2-methylindole | |
110°C to 114°C | |
MFCD00005619 | |
WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N | |
5-Chlor-2-Methyl-1H-Indol | |
70636 | |
98% |
1075-35-0 | |
C9H8ClN | |
5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl | |
CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl | |
165.62 | |
165.62 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 214-052-9
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen