Learn More
5-Chlor-2-Methoxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456230
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89694-48-4
Summenformel C7H8BClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.40
MDL-Nummer MFCD01318966
InChI-Schlüssel FMBVAOHFMSQDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl boranediol, 2-methoxy-5-chlorophenylboronic acid, 4-chloroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl, 5-chloro-2-methoxyphenylboronicacid, pubchem1782, 5-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid
PubChem CID 2735751
IUPAC-Name (5-Chlor-2-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=C(C=C(Cl)C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 134°C to 141°C
Menge 25 g
Formelmasse 186.4
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
5-Chlor-2-Methoxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >