Learn More
5-Chlor-1-pentanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398605
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Chlor-1-pentanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398605
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11398605
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12088.09
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 5259-98-3 | C5H11ClO | 122.59 g/mol
5-Chloro-1-pentanol is used to produce 6-hydroxy-hexanenitrile at temperature of 90 - 100°C. It is also is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chlor-1-Pentanol wird zur Herstellung von 6-Hydroxy-Hexanenitril bei einer Temperatur von 90–100 °C verwendet. Auch wichtiger Rohstoff und wichtiges Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5259-98-3
Summenformel C5H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 122.59
MDL-Nummer MFCD00039556
InChI-Schlüssel DCBJCKDOZLTTDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-pentanol, 5-chloropentanol, pentamethylene chlorohydrin, 1-pentanol, 5-chloro, 1-chloro-5-hydroxypentane, unii-55vp4w35eg, 1-chloro-5-pentanol, 5-chloropentane-1-ol, acmc-1amb4, ksc272o9l
PubChem CID 78915
IUPAC-Name 5-chloropentan-1-ol
SMILES OCCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-pentanol
Dichte 1.06
Siedepunkt 102°C to 103°C (8 mmHg)
Brechungsindex 1.454
Menge 10 g
Beilstein 1732314
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 122.6
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog NumberL12088.18,L12088.09
Chargennummer5002P29P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2023 Catalog NumberL12088.09
Chargennummer10246579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2023 Catalog NumberL12088.09
Chargennummer5006P22A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL12088.18,L12088.09
Chargennummer10166895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL12088.18,L12088.09
Name des Produkts
5-Chlor-1-pentanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >