Learn More
5-Chlor-1,10-phenanthrolin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317428
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Chlor-1,10-phenanthrolin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317428
0.5 g
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Artikelnummer. 11317428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031180.02
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Used to prepare 1,10-phenanthrolinium cation. It is also used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4199-89-7
Summenformel C12H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 214.65
MDL-Nummer MFCD00004980
InChI-Schlüssel XDUUQOQFSWSZSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 5-chloro, 5-chloropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmo, 1,10-phenanthroline,5-chloro, 5-chloro-1,10 phenanthroline, 5-chloro-1,10-phenanthroline, 5-chloro-1, 10-phenanthroline
PubChem CID 77865
IUPAC-Name 5-Chlor-1,10-Phenanthrolin
SMILES ClC1=CC2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1,10-phenanthroline
Schmelzpunkt 123°C
Menge 0.5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen It is soluble in organic solvents.
Formelmasse 214.66
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU22K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number031180.04,031180.02
ChargennummerT30K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number031180.04,031180.02
ChargennummerE28T037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number031180.04,031180.02
ChargennummerI23Q020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number031180.04,031180.02
ChargennummerH21S005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number031180.04,031180.02
Name des Produkts
5-Chlor-1,10-phenanthrolin, Thermo Scientific Chemicals >