Learn More
(5-Carboxypentyl)Triphenylphosphoniumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408997
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
It is used in medicine and as pharmaceutical intermediate. It is also employed as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Medizin und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als Katalysator eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50889-29-7
Summenformel C24H26BrO2P
Molekulargewicht (g/mol) 457.35
MDL-Nummer MFCD00055556
InChI-Schlüssel JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2779280
IUPAC-Name (5-carboxypentyl)triphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 200°C to 202°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform and Methanol.
Formelmasse 457.36
Reinheit (%) 97%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(5-Carboxypentyl)Triphenylphosphoniumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >