Learn More
5-Carboxyfluorescein, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10254864
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Carboxyfluorescein, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10254864 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mg, Glasflasche, 500 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10254864
Marke: Thermo Scientific Acros 425815000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 76823-03-5 | C21H12O7 | 376.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76823-03-5
Summenformel C21H12O7
Molekulargewicht (g/mol) 376.32
MDL-Nummer MFCD00036874
InChI-Schlüssel NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carboxyfluorescein, 5-fam, 4-carboxyfluorescein, 4 5-carboxyfluorescein, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-5-carboxylic acid, 3',6-dihydroxy-3-oxo, bidd:gt0758, 5-carboxy fluorescein; 5-fam
PubChem CID 123755
ChEBI CHEBI:51617
IUPAC-Name 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Carboxyfluorescein
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Formelmasse 376.32
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Carboxyfluorescein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
5-Carboxyfluorescein, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >