Learn More
5-(Brommethyl)-2,1,3-benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10765915
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-(Brommethyl)-2,1,3-benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10765915
10 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10765915
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC09708EA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 32863-31-3
Summenformel C7H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 213.03
MDL-Nummer MFCD00174369
InChI-Schlüssel BUJFLTNYWUEROF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromomethyl-2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethylbenzofurazan, 5-bromomethyl benzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl, zlchem 1034, 5-bromomethylbenzofurazane, 5-bromomethyl benzo c furazan, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzooxadiazoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2735587
IUPAC-Name 5-(bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES BrCC1=CC2=NON=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Bromomethyl)-2, 1, 3-benzoxadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 213.03
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-(Brommethyl)-2,1,3-benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™ >