Learn More
5-Bromoisophthalic acid, 96%, ACROS Organics™ Artikelnummer.: 10277073
5-Bromoisophthalic acid, 96%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10277073 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g-Glasflasche
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
Artikelnummer. 10277073
Marke: Thermo Scientific Acros 293190050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoisophthalic acid
CAS 23351-91-9
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H3BrO4
Strukturformel BrC6H3(CO2H)2
MDL-Nummer MFCD00152019
Menge 5 g
Synonym 5-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromoisophthalicacid, pubchem22068, 5-bromo-isophthalic acid, acmc-209g2n, ksc202c0n, 5-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,3-benzenedicarboxylicacid, 5-bromo
InChI-Schlüssel JATKASGNRMGFSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(=CC(Br)=C1)C([O-])=O
IUPAC-Name 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 243.01
PubChem CID 90073
Formelmasse 245.03
Reinheit (%) ≥95%
Physikalische Form Powder
Name des Produkts
5-Bromoisophthalic acid, 96%, ACROS Organics™ >