Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indoyl-β-D-Galactopyranosid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406402
Click to view available options
Menge:
1 g
Allgemein bekannt als X-Gal. 5-Bromo-4-Chlor-3-Indolyl-β-D-Galactopyranosid, MP Biomedicals, ist ein histochemisches Substrat für β-Galactosidase. Es ist besonders nützlich in der Molekularbiologie, wo β-Galactosidase häufig als Indikator verwendet wird
5-Bromo-4-Chlor-3-Indolyl-β-D-Galactopyranosid wird als indigogenes Substrat für β-Galactosidase, den Nachweis von β-Galactosidase-positiven Klonen und für die Identifizierung von lac und bakteriellen Kolonien oder Phagenplaques verwendet.
Es ist ein chromogenes Substrat für β-Galactosidase, das eine satte blaue Farbe erzeugt, die sich leicht visuell vor dem Hintergrund erkennen lässt. X-Gal ist das Substrat der Wahl für die blau-weiße Auswahl von rekombinanten Bakterienkolonien mit dem lac+-Genotyp.
  • Das Einfügen von DNA in den lac Z-Bereich führt zum Verlust der β-Galactosidase-Aktivität
  • Lac+-Bakterienkolonien, die aus einer Komplementierung resultieren, erscheinen blau
  • Bakterienkolonien, die Plasmide mit in den Lac-Z-Bereich eingefügter DNA enthalten, sind nicht in der Lage, eine Komplementierung vorzunehmen, und erscheinen weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7240-90-6
Summenformel C14H15BrClNO6
Molekulargewicht (g/mol) 408.629
InChI-Schlüssel OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym 5-brom-4-chlor-3-beta-d-galactopyranosyloxy indol, 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-d-galactosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl beta-galactosid, 5-brom-4-chlorindol-3-yl-beta-d-galactopyranosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl beta-d-galactosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-d-galactopyranosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl beta-d-galactopyranosid, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Bromo-4-Chlor-1H-Indol-3-yl)oxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spezifikation
Schmelzpunkt 230 °C (Zersetzung)(Literatur)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in DMF (2 % w/v, klare, farblose Lösung).
Formelmasse 408.6
Physikalische Form Pulver