Learn More
5-Brom-2-nitropyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329685
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Brom-2-nitropyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329685
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11329685
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19748.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39856-50-3
Summenformel C5H3BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.00
MDL-Nummer MFCD00160411
InChI-Schlüssel ATXXLNCPVSUCNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-nitro, 2-nitro-5-bromo pyridine, 5-bromo-2-nitro-pyridine, 5-brom-2-nitropyridin, pubchem6691, 5-bromo2-nitropyridine, 5-bromo-2-nitropyridin, 3-bromo-6-nitro pyridine, 5-bromo-2-nitro pyridine
PubChem CID 817620
IUPAC-Name 5-Brom-2-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-nitropyridine
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Menge 5 g
Beilstein 120878
Formelmasse 203
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10180457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL19748.06
Chargennummer10121629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL19748.06
Chargennummer10184404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL19748.06
Chargennummer10121909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL19748.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Brom-2-nitropyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >