Learn More
5-Brom-2-Iodpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10189839
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Brom-2-Iodpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10189839 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10189839
Marke: Thermo Scientific Acros 434250010
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-iodopyrimidine
CAS 183438-24-6
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H2BrIN2
MDL-Nummer MFCD01318111
Menge 1 g
Synonym 5-bromo-2-iodo-pyrimidine, 2-iodo-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-iodo pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodpyrimidine, 5-bromo-2-iodo-1,3-diazine, pubchem6900, 5-brmo-2-iodopyrimidine, acmc-1c1ed, 2-iodo-5-bromo-pyrimidine
InChI-Schlüssel ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NC(=N1)I)Br
IUPAC-Name 5-Brom-2-Iodpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 284.88
PubChem CID 7006651
Formelmasse 284.88
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer340244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2021 Artikelnummer434250010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-iodopyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Brom-2-Iodpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >